Merck
CRM78293
Supelco
Hexadecane
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
n-Hexadecane, Cetane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)14CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.44
Beilstein:
1736592
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
gęstość pary
7.8 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 105.3 °C)
linia produktu
TraceCERT®
temp. samozapłonu
395 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
tw
287 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
temp. przejścia
solidification point 17.5-18.5 °C
gęstość
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Klucz InChI
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.