Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 373,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 932,00 zł |
Informacje o tej pozycji
373,00 zł
vapor pressure
13 hPa ( 146 °C)
assay
≥95.0% (GC)
form
powder
mp
112-116 °C (External MSDS)
transition temp
flash point 151 °C (External MSDS)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C13H10/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12/h1-8H,9H2
InChI key
NIHNNTQXNPWCJQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 113 °C
Melting range (upper value): ≤ 115 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form chunks, crystalline powder, crystals, solid | form solid | form crystals |
| assay ≥95.0% (GC) | assay 98% | assay 99.99% | assay ≥99.5% (precipitation titration) |
| mp 112-116 °C (External MSDS) | mp 111-114 °C (lit.) | mp 870 °C | mp 996 °C |
| Quality Level 200, 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| transition temp flash point 151 °C (External MSDS) | transition temp - | transition temp - | transition temp - |
| vapor pressure 13 hPa ( 146 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - | vapor pressure 1 hPa ( 1077 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluoren
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8205720250 | 04022536461694 |
| 8205720100 | 04022536461687 |