Przejdź do
1.06449
Fluorek sodu
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Sodium fluoride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
FNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.99
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-667-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (precipitation titration)
Grade:
ACS reagent
Form:
crystals
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
1 hPa ( 1077 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (precipitation titration)
form
crystals
potency
148.5 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% In water insoluble matter, ≤0.04% Free alkali (as NaOH), ≤0.05% Free acid (as hydrofloric acid)
loss
≤0.2% loss on drying, 150 °C, 4 h
pH
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
996 °C
density
2.8 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, hexafluorosilicate (SiF62-): ≤0.075%, sulfate (SO42-): ≤0.01%, sulfite (SO32-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.004%, Cu: ≤0.0002%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.02%, excess alkali (as NaOH): ≤0.04%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[F-]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Oznaczenie (miareczkowanie strąceniowe): ≥ 99,5 %
W wodzie substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,01 %
Wolne zasady (jako NaOH): ≤ 0.04 %
Wolny kwas (jako kwas fluorowodorowy): ≤ 0,05 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,003 %
Sześciofluorokrzemian (SiF₆): ≤ 0,075 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.01 %
Siarczyn (SO₃): ≤ 0,005 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
Ca (wapń): ≤ 0,004 %
Cu (miedź): ≤ 0.0002 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,002 %
K (Potas): ≤ 0,02 %
Strata przy suszeniu (150 °C, 4 h): ≤ 0,2 %
Other Notes
Zastępuje: SX0550-5
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S1504011481614002
form
crystals
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥99.5% (precipitation titration)
assay
≥99%
assay
98.5-100.5% (calc. to the dried substance)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
cation traces
Ca: ≤0.004%, Fe: ≤0.002%, excess alkali (as NaOH): ≤0.04%, Cu: ≤0.0002%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%, K: ≤0.02%
cation traces
-
cation traces
Fe: ≤50 mg/kg
cation traces
-
pH
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorek sodu
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106449905004022536077109
106449100004022536077079
106449025004022536077062