Przejdź do
1.05686
Fluorek litu
greener alternative
99.99 Suprapur®
Synonim(y):
Lithium fluoride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
FLi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
25.94
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
232-152-0
NACRES:
NA.21
MDL number:
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.99%
form
solid
potency
143 mg/kg LD50, oral (Rat)
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
1676 °C/1013 hPa
mp
870 °C
density
2.64 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. This enabling product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
Application
  • Elektrody dodatnie na bazie polimerów radykalnych do akumulatorów dwujonowych: Opisuje poprawę wydajności baterii poprzez zastosowanie elektrolitów na bazie γ-butyrolaktonu w połączeniu z elektrodami dodatnimi na bazie polimerów radykalnych, podkreślając postępy w zastosowaniach węglanu litu w technologii akumulatorów (Rudolf K, et al., 2024).
  • Analiza śladowych zanieczyszczeń w węglanie litu: Koncentruje się na precyzyjnej analizie zanieczyszczeń w węglanie litu klasy farmaceutycznej, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wysokich standardów czystości w zastosowaniach farmaceutycznych (Suárez A, et al., 2024).
  • Wpływ centralnego jonu metalu na dwujądrowy metalowy mediator redoks na bazie ftalocyjaniny do rozkładu węglanu litu: Badanie roli centralnych jonów metali w zwiększaniu wydajności rozkładu węglanu litu, ważnego dla analizy i odzyskiwania litu w środowisku (Yan Q, et al., 2024).
  • Selektywne przygotowanie węglanu litu z żużla remontowego poprzez prażenie w wysokiej temperaturze kwasu siarkowego - Ługowanie wodą: Szczegółowa metoda ekstrakcji węglanu litu o wysokiej czystości z odpadów przemysłowych, demonstrująca przyjazne dla środowiska podejście do odzyskiwania litu (Dong L, et al., 2024).
  • Symulacje reaktywnej dynamiki molekularnej degradacji elektrolitu akumulatorów litowo-jonowych: Bada mechanizmy degradacji elektrolitów akumulatorów litowo-jonowych za pomocą symulacji, przyczyniając się do opracowania trwalszych materiałów na baterie litowe (Mabrouk Y, et al., 2024).
Analysis Note
Czystość (metaliczna): ≥ 99,99 %
Ba (Bar): ≤ 5,0 ppm
Ca (Wapń): ≤ 2,0 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0.5 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0,5 ppm
Cs (Cez): ≤ 20 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0,5 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0.5 ppm
K (Potas): ≤ 10 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0,5 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,5 ppm
Na (Sód): ≤ 10 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.5 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0,5 ppm
Rb (Rubid): ≤ 10 ppm
Sr (Stront): ≤ 5 ppm
Zn (Cynk): ≤ 0,5 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203645449903669431
form
solid
form
powder
form
powder and chunks
form
powder
assay
99.99%
assay
≥99.98% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
99.995%
density
2.64 g/cm3 at 20 °C
density
2.64 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.64 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.64 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
870 °C
mp
845 °C (lit.)
mp
845 °C (lit.)
mp
845 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorek litu
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105686050004022536067148
105686005004022536067131