Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 465,00 zł | |
| 10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 806,00 zł |
Informacje o tej pozycji
465,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
47 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8% (GC)
autoignition temp.
894 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
1.8 %, 37 °F, 8 %
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.377
bp
85-91 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
density
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
greener alternative category
SMILES string
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
InChI key
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cleaning products | application(s) flavors and fragrances | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) GC/GC: suitable | technique(s) - |
| format neat | format - | format - | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| grade analytical standard | grade Fragrance grade, Halal, Kosher | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99% | assay ≥99.5% (GC) | assay - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isopropyl acetate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
41.0 °F - closed cup
flash_point_c
5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-21-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 90871-10ML-F | 04061833252802 |
| 90871-1ML-F | 04061836962753 |
| 90871-5ML-F | 04061837242625 |