Merck
W292605
Sigma-Aldrich
Isopropyl acetate
≥99%, FCC
Synonim(y):
Acetic acid isopropyl ester
Wybierz wielkość
W292605-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
301,00 zł
9 KG
1200,00 zł
20 KG
2530,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W292605-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
301,00 zł
9 KG
1200,00 zł
20 KG
2530,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COOCH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Numer FEMA:
2926
Beilstein:
1740761
Numer WE:
Nr Rady Europy:
193
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.003
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
banana; ethereal; fruity; sweet
klasa czystości:
Fragrance grade
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
FCC
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
47 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
894 °F
granice wybuchowości
1.8 %, 37 °F
8 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.377 (lit.)
bp
85-91 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
gęstość
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
banana; ethereal; fruity; sweet
ciąg SMILES
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
Klucz InChI
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Comparative Study on the H-Abstraction Reactions of Isopropyl Acetate and Propyl Acetate by HO(2) and OH Radicals.: This research explores the reactivity of isopropyl acetate with radicals, crucial for understanding its stability and degradation in atmospheric conditions, offering insights relevant to environmental chemistry (Gao et al., 2024).
  • Diastereoselective and Scalable Synthesis of 6-(S)-Hydroxycannabidivarin.: This study includes methods where isopropyl acetate is used in the synthesis of cannabinoids, demonstrating its utility in enhancing reaction conditions for pharmaceutical applications (Stone et al., 2023).
  • Volatile Dual-Solvent Assisted Intermediate Phase Regulation for Anti-Solvent-Free Perovskite Photovoltaics.: Discusses the use of isopropyl acetate in producing advanced materials for solar cells, emphasizing its role in optimizing fabrication processes and enhancing the efficiency of renewable energy technologies (Yang et al., 2023).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
R Akimoto et al.
The Journal of surgical research, 53(6), 572-577 (1992-12-01)
Methyl tert-butyl ether (MTBE) is an organic solvent that has been used to dissolve gallstones via a percutaneous transhepatic catheter into the gallbladder. To test whether MTBE might cause serious tissue injury if accidentally infused outside the gallbladder, the effect
Thu Quach et al.
American journal of public health, 101 Suppl 1, S271-S276 (2011-05-10)
We engaged Vietnamese nail salon workers in a community-based participatory research (CBPR) study to measure personal and area concentrations of solvents in their workplace. We measured average work-shift concentrations of toluene, ethyl acetate, and isopropyl acetate among 80 workers from
S F Zakko et al.
Gastroenterology, 113(1), 232-237 (1997-07-01)
Ethyl propionate and isopropyl acetate were identified as gallstone solvents with more favorable physicochemical properties than the currently used solvent methyl tert-butyl ether (MTBE). In this study, their efficacy and toxicity were compared. To compare efficacy, matched stones from 33
L S Kannegieter et al.
Investigative radiology, 27(2), 140-144 (1992-02-01)
In the first-known application of its kind, shockwave lithotripsy and contact-solvent dissolution of large, calcified gallstone burdens were performed simultaneously with three chemical solvents, each tested separately in an in vitro model, with the combined effects on gallstone eradication examined.
J Arsan et al.
Biotechnology and bioengineering, 69(2), 222-226 (2000-06-22)
Fatty acid (FA) selectivity of immobilized Rhizomucor miehei lipase was determined for various cosubstrate systems for ester modification involving competing n-acyl-donor substrates of even-chain length (C4-C16; FA or their methyl esters, FAME) and either n-propanol or propyl acetate in hexane.