Przejdź do
8.20447
2,3-dichlorofenol
for synthesis
Synonim(y):
2,3-Dichlorophenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
337,00 zł
252,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2,3-(Cl)2C6H3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.00
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
209-399-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
powder
252,75 zł
Cena katalogowa337,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
bp
206 °C/1013 hPa
mp
57-60 °C
transition temp
flash point 115 °C
density
1.40 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c(cccc1O)Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H
InChI key
UMPSXRYVXUPCOS-UHFFFAOYSA-N
Application
2,3-dichlorofenol do syntezy. CAS 576-24-9, wzór chemiczny 2,3-(Cl)₂C₆H₃OH.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.037741.03028PHR2595
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
form
powder
form
crystals
form
-
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
density
1.40 g/cm3 at 25 °C
density
-
density
-
density
-
bp
206 °C/1013 hPa
bp
209-211 °C/1013 hPa
bp
-
bp
209-210 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-dichlorofenol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
239.0 °F - closed cup
flash_point_c
115 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820447002504022536459295