Przejdź do
1.03028
Sól sodowa dihydratu 2,6-dichlorofenoloindofenolu
GR for analysis for the determination of ascorbic acid
Synonim(y):
2,6-Dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H6Cl2NNaO2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
210-640-4
NACRES:
NA.21
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
bulk density
320 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].Clc1c(c(cc(c1)N=C2C=CC(=O)C=C2)Cl)[O-]
InChI
1S/C12H7Cl2NO2.Na/c13-10-5-8(6-11(14)12(10)17)15-7-1-3-9(16)4-2-7;/h1-6,17H;/q;+1/p-1
InChI key
FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Oznaczenie (miareczkowanie kwasem nadchlorowym, obliczone na wysuszonej substancji): ≥ 98
Tożsamość (spektrum IR): pozytywny wynik testu
Test TLC: pozytywny wynik testu
Obce barwniki: pozytywny wynik testu
Straty podczas suszenia (120 °C): ≤ 12,0 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1198141.02498D1878
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bulk density
320 kg/m3
bulk density
-
bulk density
780 kg/m3
bulk density
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is 2,6-Dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate (1.03208) compliant with ACS specifications?
    1 answer
    1. Product 1.03208 is not explicitly labeled as meeting ACS specifications. Hence, we cannot confirm adherence to the ACS. Typically, all regulations are indicated in the Name/Title of the Specification/CoA. This specific reagent is labeled as a general reagent for analysis in determining ascorbic acid. This is evidenced by the presence of an application note for ascorbic acid in fruit juices on the product information page. Additionally, we do offer product 119814, which is Sodium 2,6-dichloroindophenolate hydrate in an ACS reagent grade.