Przejdź do
8.03774
2,4-dichlorofenol
for synthesis
Synonim(y):
2,4-DCP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
136,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2,4-(Cl)2C6H3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.00
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
204-429-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
crystals
136,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.3 hPa ( 50 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
potency
780 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
209-211 °C/1013 hPa
mp
40-43 °C
transition temp
flash point 114 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)O
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
InChI key
HFZWRUODUSTPEG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 41 °C
Melting range (upper value): ≤ 44 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
11879541059538.20447
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
99%
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
209-211 °C/1013 hPa
bp
209-210 °C (lit.)
bp
209-210 °C (lit.)
bp
206 °C/1013 hPa
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
mp
40-43 °C
mp
42-43 °C (lit.)
mp
42-43 °C (lit.)
mp
57-60 °C
form
crystals
form
-
form
solid
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4-dichlorofenol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
231.1 °F - closed cup
flash_point_c
110.6 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
803774010004022536383316
803774050004022536383323