Przejdź do
8.20394
Chlorek N,N-dietyloetanoloamoniowy
for synthesis
Synonim(y):
N,N-Diethylethanolammonium chloride, N,N-Diethyl-2-hydroxyethylammonium chloride, 2-Diethylaminoethanol hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)2NCH2CH2OH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.65
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
237-787-7
NACRES:
NA.22
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt 8.20394, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
powder
mp
133-136 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]OC(CC)(CC)C
InChI
1S/C6H16NO.ClH/c1-4-6(3,5-2)8-7;/h4-5H2,1-3,7H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
NIYUVINFVZDPMK-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.024488.032408.20546
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
133-136 °C
mp
205-208 °C
mp
188-191 °C
mp
87-89 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820394025004022536458175
820394100004022536458182