Przejdź do
8.03240
Chlorek N-(2-chloropropylo)-N,N-dimetyloamoniowy
for synthesis
Synonim(y):
N-(2-Chloropropyl)-N,N-dimethylammonium chloride, 2-Chloro-1-dimethylaminopropane hydrochloride, 2-DMPC, 2-Chloro-N,N-dimethylpropylamine hydrochloride, 1-Dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
406,00 zł
304,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CHClCH2)(CH3)2N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.07
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
224-971-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Solubility:
2000 g/L
304,50 zł
Cena katalogowa406,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
powder
potency
386 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6 (20 °C, 500 g/L in H2O)
mp
188-191 °C
transition temp
flash point 220 °C
solubility
2000 g/L
bulk density
350 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].ClC(C[N+H](C)C)C
InChI
1S/C5H12ClN.ClH/c1-5(6)4-7(2)3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
InChI key
OCWGRWAYARCRTQ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.024488.20394D141208
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystals
solubility
2000 g/L
solubility
2000 g/L
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
188-191 °C
mp
205-208 °C
mp
133-136 °C
mp
201-204 °C (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 500 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
bulk density
350 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
803240025004022536379692