Przejdź do
8.20287
Chlorocykloheksan
for synthesis
Synonim(y):
Chlorek cykloheksylu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
172,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
418,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.60
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
208-806-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
7 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
290 °C
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.1-7.5 % (v/v)
bp
141-143 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
transition temp
flash point 34 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC1CCCCC1
InChI
1S/C6H11Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
InChI key
UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.996 - 0.999
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C1050588.18150D79403
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
-
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.95 g/cm3 at 20 °C
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
-44 °C
mp
−44 °C (lit.)
mp
246 °C
mp
3-4 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorocykloheksan
pictograms
FlameEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
93.2 °F
flash_point_c
34 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820287025004022536455914
820287100004022536455921