Przejdź do
D79403
Bicyclohexyl
99%
Synonim(y):
1,1′-Bi(cyclohexyl), BCH, Dicyclohexyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
112,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
414,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H11C6H11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.30
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-161-4
Beilstein/REAXYS Number:
1848266
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
112,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
473 °F
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
bp
227 °C (lit.)
mp
3-4 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCC(CC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
InChI key
WVIIMZNLDWSIRH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Bicyclohexyl, also known as Dicyclohexyl, is a non-volatile liquid with two cyclohexane rings joined by a single carbon-carbon bond.
Application
Bicyclohexyl can be used as a reactant:      
  • To synthesize 1-azido-1,1′-bi(cyclohexane) by Mn-catalyzed oxidative azidation method using nucleophilic NaN3 as an azide source.      
  • To prepare 1-fluoro-1,1′-bicyclohexyl using elemental fluorine.   
  • In the aliphatic Friedel-Crafts reaction to prepare novel bicyclohexyl based oxygenated building block via C-H activation with aluminum trichloride and acetyl chloride.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C10505824573994057
description
99%
description
99%
description
99%
description
analytical standard
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
≥98.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
liquid
bp
227 °C (lit.)
bp
142 °C (lit.)
bp
-
bp
227 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
mp
3-4 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
mp
169-174 °C (lit.)
mp
3-4 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bicyclohexyl
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
flash_point_f
165.2 °F - closed cup
flash_point_c
74 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?