Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 295,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 806,00 zł |
Informacje o tej pozycji
295,00 zł
Quality Level
form
powder
potency
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: reductant
pH
2.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
623 °C/1013 hPa
mp
246 °C
solubility
2700 g/L
density
3.95 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sn+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Identity (ICP-OES): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| pH 2.0 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 2.18 (20 °C) | pH 2.18 (20 °C) | pH - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| form powder | form powder | form crystalline powder, flakes | form crystals |
| mp 246 °C | mp 246 °C (lit.) | mp 246 °C (lit.) | mp 246 °C (lit.) |
| solubility 2700 g/L | solubility water: soluble 1780 g/L at 10 °C | solubility - | solubility - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Cardio-vascular system, Respiratory system
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8181500100 | 04022536428611 |
| 8181500500 | 04022536654744 |