Przejdź do
8.20276
2-Chlorobenzaldehyd
for synthesis
Synonim(y):
2-Chlorobenzaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
151,00 zł
113,25 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
412,00 zł
309,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5ClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.57
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
201-956-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
113,25 zł
Cena katalogowa151,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.7 hPa ( 50 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
397 °C
potency
2160 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.9 ( in H2O, saturated aqueous solution)
mp
10 °C
transition temp
flash point 87 °C
solubility
1.8 g/L
density
1.25 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c(cccc1)C=O
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H
InChI key
FPYUJUBAXZAQNL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synteza, właściwości strukturalne i spektroskopowe kompleksów Co (II), Ni (II) i Cu (II) z hydratem 2-((2-chlorobenzylideno) amino) acetohydrazydu oraz ich aktywność przeciwdrobnoustrojowa i przeciwutleniająca: Koncentruje się na syntezie kompleksów metali przy użyciu 2-chlorobenzaldehydu w celu zwiększenia właściwości przeciwdrobnoustrojowych i przeciwutleniających (FM Al-Azab, Y Mosa′d Jamil, AA Al-Gaadbi, 2023). Link do artykułu
  • Synteza i aminometylacja soli 2-amino-4-(2-chlorofenylo)-6-(dicyjanometylo)-1,4-dihydropirydyno-3,5-dikarbonitrylu N-metylomorfoliniowego: Omawia syntezę z udziałem 2-chlorobenzaldehydu w produkcji nowych związków organicznych (AO Kurskova, VV Dotsenko, KA Frolov, 2022). Link do artykułu
  • Metal Complexes of Schiff Bases Prepared from Quinoline-3-Carbohydrazide with 2-Nitrobenzaldehyde, 2-Chlorobenzaldehyde and 2, 4-Dinitrobenzaldehyde: Studies the synthesis and spectral analysis of Schiff base metal complexes incorporating 2-chlorobenzaldehyde (M Sunjuk, L Al-Najjar, M Shtaiwi, BI El-Eswed, 2023). Link do artykułu
  • Zastosowanie tiokarbohydrazonu 2-chlorobenzaldehydu jako ligandu chromogenicznego do wykrywania i usuwania kadmu (II) z wody i żywności: Zbadano zastosowanie pochodnej 2-chlorobenzaldehydu jako czułego odczynnika do wykrywania i usuwania kadmu z różnych próbek (AV Sadlapurkar, UB Barache, AB Shaikh, 2024). Link do artykułu
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.248 - 1.250
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.204338.024538.21111
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
solubility
1.8 g/L
solubility
-
solubility
919 g/L
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.25 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.19 g/cm3 at 60 °C
density
-
mp
10 °C
mp
68-71 °C
mp
47.1 °C
mp
101-106 °C
form
liquid
form
crystals
form
solid
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chlorobenzaldehyd
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
206.6 °F - closed cup
flash_point_c
97 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820276100004022536455686
820276025004022536455679