Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 193,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 663,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 21 550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2,4-(Cl)2C6H3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.01
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
212-861-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
crystals
193,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
autoignition temp.
440 °C
potency
3470 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
233 °C/1013 hPa
mp
68-71 °C
transition temp
flash point 135 °C
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)C=O
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H
InChI key
YSFBEAASFUWWHU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4-dichlorobenzaldehyd
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
275.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
135 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?