Przejdź do
8.20261
8-Hydroxyquinoline
for synthesis
Synonim(y):
8-Hydroxyquinoline, Oxine, 8-Quinolinol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.16
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
205-711-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
potency
1200 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reaction type: Addition Reactions
bp
267 °C/1013 hPa
mp
72.5-74.0 °C
solubility
555 mg/L
density
1.034 g/cm3 at 20 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1c2c(ccc1)cccc2O
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
InChI key
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong>8-Hydroxyquinoline in luminescent cocrystals for analytical detection:</strong> 8-Hydroxyquinoline is used as an electron donor during the development of luminescent organic cocrystal for the detection of 2,4-dinitroaniline, demonstrating its utility in analytical chemistry applications (Liu et al., 2024).</li>
<li><strong>Extraction and determination of pesticides using 8-Hydroxyquinoline functionalized nanocomposites:</strong> Poly(8-hydroxyquinoline) were utilized for the extraction and determination of organophosphorus pesticides in various environmental samples, showcasing its application in environmental monitoring (Shahsavani and Fakhari, 2024).</li>
<li><strong>8-Hydroxyquinoline in medical imaging and therapy:</strong> 8-Hydroxyquinoline is used as a Schiff base derivative and an auxiliary ligand in the synthesis of the dinuclear lanthanide complex [Ho2(L)2(acac)2(CH3OH)2] (Cong et al., 2024).</li>
</ul>
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 71 °C
Melting range (upper value): ≤ 74 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2525651.07098H6878
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99.0% (GC)
assay
98.5%
assay
-
assay
≥98.5%
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
solid
form
powder ((or crystalline powder or flakes))
form
solid
form
powder (or crystalline powder or flakes)
potency
1200 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
1200 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
solubility
555 mg/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
148-24-3
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820261100004022536455372
820261902504022536774282
820261025004022536455365