Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 288,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 514,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
288,00 zł
assay
≥98.5%
Quality Segment
form
powder (or crystalline powder or flakes)
mp
72.5-74.0 °C
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
SMILES string
Oc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
InChI key
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| mode of action DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits | mode of action - | mode of action - | mode of action DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits |
| antibiotic activity spectrum fungi | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum fungi |
| form powder (or crystalline powder or flakes) | form solid | form solid | form - |
| assay ≥98.5% | assay - | assay ≥99.0% (GC) | assay 98-100% (GC) |
| mp 72.5-74.0 °C | mp 72.5-74.0 °C | mp 72.5-74.0 °C | mp 72.5-74.0 °C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 8-Hydroxyquinoline
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
148-24-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?