Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 362,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 719,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
362,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
98.5%
form
powder ((or crystalline powder or flakes))
ign. residue
≤0.05%
mp
72.5-74.0 °C
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.02%
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
SMILES string
Oc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
InChI key
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ACS reagent, 98.5% | description - | description for synthesis | description GR for analysis Reag. Ph Eur |
| assay 98.5% | assay ≥98.5% | assay ≥99.0% (GC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder ((or crystalline powder or flakes)) | form powder (or crystalline powder or flakes) | form solid | form solid |
| mp 72.5-74.0 °C | mp 72.5-74.0 °C | mp 72.5-74.0 °C | mp 72.5-74.0 °C |
| anion traces sulfate (SO42-): ≤0.02% | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
| ign. residue ≤0.05% | ign. residue - | ign. residue - | ign. residue - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 8-Hydroxyquinoline
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
148-24-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?