Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 198,00 zł | |
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 269,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł | |
| 25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 58 290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
198,00 zł
vapor pressure
26 hPa ( 80 °C)
Quality Level
assay
≥96.0% (GC)
form
liquid
potency
2220 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
188.7 °C/1013 hPa
mp
-80 °C
transition temp
flash point 62 °C
density
0.84 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S(CCCC)CCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.837 - 0.839
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥96.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC) | assay 96% | assay ≥98.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| density 0.84 g/cm3 at 20 °C | density 0.94 g/cm3 at 20 °C | density 0.838 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.838 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 188.7 °C/1013 hPa | bp - | bp 188-189 °C (lit.) | bp 188-189 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp -80 °C | mp -94 °C | mp −76 °C (lit.) | mp −76 °C (lit.) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8202520050 | 04027269276560 |
| 8202529025 | 04027269144371 |
| 8202520100 | 04022536455167 |
| 8202520500 | 04027269066864 |