Merck
B101796
Sigma-Aldrich
Dibutyl sulfide
96%
Synonim(y):
1,1′-Thiobisbutane, Butyl sulfide, NSC 8460
Wybierz wielkość
100 ML
312,00 zł
500 ML
541,10 zł
312,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
312,00 zł
500 ML
541,10 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3S(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.29
Beilstein:
1732829
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
312,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
5.07 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
5.17 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
gęstość
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCSCCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Izabela Sobczak et al.
Journal of hazardous materials, 179(1-3), 444-452 (2010-04-07)
Zeolites exhibiting different structures (Y, Beta, and ZSM-5) were modified with gold and iron and applied for odour adsorption from the air containing dibutyl sulphide (Bu(2)S) used as a representative odour producing compound. The structure of the zeolites used determines
Ashleigh E Baber et al.
ACS nano, 2(11), 2385-2391 (2009-02-12)
This paper describes a fundamental, single-molecule study of the motion of a set of thioethers supported on Au surfaces. Thioethers constitute a simple, robust system with which molecular rotation can be actuated both thermally and mechanically. Low-temperature scanning tunneling microscopy
The effect of dibutyl sulphide on hepatocytes studied by means of the isolated rat liver perfusion after preceding exposure to tetrachloromethane and phenobarbital in vivo.
O Nováková et al.
Acta Universitatis Carolinae. Medica, 27(1-2), 139-145 (1981-01-01)
C A Sanders et al.
Biosensors & bioelectronics, 16(7-8), 439-446 (2001-09-07)
Tissue biosensors made from immobilized whole-cell photosynthetic microorganisms have been developed for the detection of airborne chemical warfare agents and simulants. The sensor read-out is based on well-known principles of fluorescence induction by living photosynthetic tissue. Like the cyanobacteria and
Stanisław Popiel et al.
Journal of hazardous materials, 157(2-3), 319-327 (2008-02-23)
A scheme of dibutyl sulfide (DBS) oxidation with ozone and generation of transitional products was determined in this study. The main identified intermediate product was dibutyl sulfoxide (DBSO), and the main end product of DBS oxidation was dibutyl sulfone (DBSO2).