Przejdź do
51491
Dibutyl sulfide
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
1,1′-Thiobisbutane, Butyl sulfide, NSC 8460
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
362,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3S(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.29
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-870-5
Beilstein/REAXYS Number:
1732829
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
362,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
5.07 (vs air)
vapor pressure
5.17 mmHg ( 37.7 °C)
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.452 (lit.), n20/D 1.453
bp
188-189 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
density
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thioether
SMILES string
CCCCSCCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Butyl sulfide is a volatile organic sulfur compound that is used as an organic building block in chemical synthesis. It is used to prepare dibutyl sulfoxide (DBSO) via oxidation reaction. DBSO is used as a valuable organic solvent for the extraction of zirconium, palladium, platinum, and gold.
Application
  • Environmental Odor Diagnostics: Dibutyl sulfide was utilized in developing a diagnostic method for complex odor issues in micro-polluted source water, highlighting its role in environmental monitoring and pollution control (Guo et al., 2021).
  • Surface Chemistry Investigations: The adsorption and manipulation of dibutyl sulfide on copper surfaces were studied, providing insights into its interactions at the molecular level (Jensen et al., 2007).
  • Biosensor Development for Chemical Warfare Detection: Dibutyl sulfide′s effects were explored in the context of stand-off tissue-based biosensors for detecting chemical warfare agents, utilizing photosynthetic fluorescence induction, it is crucial in constructing the inertial forces of launching or dropping into suspected danger zones and, with encrypted telecommunication data transmission (Sanders et al., 2001).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B101796820252NIST2720
description
≥98.0% (GC)
description
96%
description
for synthesis
description
NIST® SRM® 2720
assay
≥98.0% (GC)
assay
96%
assay
≥96.0% (GC)
assay
-
density
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.84 g/cm3 at 20 °C
density
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
mp
-80 °C
mp
−76 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.452 (lit.), n20/D 1.453
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
functional group
thioether
functional group
thioether
functional group
-
functional group
-
vapor pressure
5.17 mmHg ( 37.7 °C)
vapor pressure
5.17 mmHg ( 37.7 °C)
vapor pressure
26 hPa ( 80 °C)
vapor pressure
5.17 mmHg ( 37.7 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibutyl sulfide
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How do i find the concentration of sulfur in dibutyl sulfide
    1 answer
    1. This is a neat liquid with a density of .838 g/mL and a molarity of 5.73 M. The sulfur/total molecular weight of this compound is 32.065 /146.29. The sulfur concentration is ~21.9% of this product.