Przejdź do
8.20239
Butylobenzen
for synthesis
Synonim(y):
Butylbenzene, 1-Phenylbutane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
293,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.22
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
203-209-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
293,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.33 hPa ( 23 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
410 °C
expl. lim.
0.8-5.8 % (v/v)
bp
183 °C/1013 hPa
mp
-88 °C
transition temp
flash point 58 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3
InChI key
OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.859 - 0.861
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B90203P20602571474
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99%
assay
99%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
form
solid
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
mp
-88 °C
mp
−88 °C (lit.)
mp
-
mp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butylobenzen
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
138.2 °F - closed cup
flash_point_c
59.0 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820239010004022536454726