Merck
P20602
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-1-butene
99%
Synonim(y):
3-Butenylbenzene
Wybierz wielkość
10 ML
636,00 zł
50 ML
1730,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 ML
636,00 zł
50 ML
1730,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.507 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
gęstość
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=CCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h2,4-6,8-9H,1,3,7H2
Klucz InChI
PBGVMIDTGGTBFS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Phenyl-1-butene can be used as a monomer precursor to synthesize poly(4-phenyl-1-butene) via heterogeneous catalytic-polymerization reaction. It is also utilized to make olefinic copolymers with different substrates, such as 11-bromo-1-undecene, ethylene, and vinylpyrrolidone, etc., for a variety of polymer applications.[1][2][3]
It can also be used as a reactant to synthesize:
  • (3-Chlorobutyl)benzene via cobalt catalyzed hydrochlorination reaction.[4]
  • Naphthalene by Cu-Pt alloy catalyzed dehydrocyclization reaction.[5]
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Naphthalene formation on Cu3Pt (111): dehydrocyclization of 4-phenyl-1-butene
Mathauser AT and Teplyakov AV
Catalysis Letters, 73(2), 207-210 (2001)
Copolymerization of ethylene with aromatic vinyl monomers using metallocenes
Kumar KR and Sivaram S
Polymer International, 50(4), 367-374 (2001)
Synthesis and properties of quaternized polyolefins with bulky poly (4-phenyl-1-butene) moieties as anion exchange membranes
Zhu Meng, et al.
Journal of Membrane Science , 541, 244-252 (2017)
Synthesis of (3-Chlorobutyl) benzene by the Cobalt-Catalyzed Hydrochlorination of 4-Phenyl-1-Butene
Gaspar Boris, et al.
Organic Syntheses, 87, 88-94 (2003)
Use of β-cyclodextrins to control the structure of water-soluble copolymers with hydrophobic parts
Nielsen AL, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 47(23), 6619-6629 (2009)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?