Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
150,00 zł
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
autoignition temp.
>510 °C
potency
473-735 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.9 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
165-167 °C
density
0.6 g/cm3 at 20 °C
bulk density
340 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3,(H,12,13)
InChI key
KDVYCTOWXSLNNI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 165 °C
Melting range (upper value): ≤ 167 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (acidimetric) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥95.0% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 165-167 °C | mp 52-55 °C | mp 191-196 °C (lit.) | mp - |
| form solid | form solid | form - | form - |
| density 0.6 g/cm3 at 20 °C | density 1.05 g/cm3 at 60 °C | density - | density 0.964 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas 4-tert-butylo-benzoesowy
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
98-73-7
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8202381000 | 04022536454696 |
| 8202380100 | 04022536454689 |