Merck
480053
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylphenylboronic acid
≥95.0%
Synonim(y):
(p-tert-Butylphenyl)boronic acid, 4-t-Butylbenzeneboronic acid, 4-t-Butylphenylboronic acid, 4-tert-Butylbenzeneboronic acid, p-tert-Butylbenzeneboronic acid, [4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]boronic acid
Wybierz wielkość
5 G
126,00 zł
25 G
287,00 zł
126,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
126,00 zł
25 G
287,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
126,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95.0%
mp
191-196 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C10H15BO2/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)11(12)13/h4-7,12-13H,1-3H3
Klucz InChI
MNJYZNVROSZZQC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Cross-coupling building block used in synthesis of tetracycline derivatives.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Journal of Organic Chemistry, 68, 10199-10199 (2003)
Guillaume Erbland et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(71), 16328-16339 (2019-10-12)
The design and synthesis of two families of molecular-gear prototypes is reported, with the aim of assembling them into trains of gears on a surface and ultimately achieving controlled intermolecular gearing motion. These piano-stool ruthenium complexes incorporate a hydrotris(indazolyl)borate moiety
Xiao Yan et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(11), 6222-6230 (2020-03-05)
Unveiling the reaction mechanism is significant for developing high-performance catalysts. In this paper, a series of precisely controlled PdxM147-x (M = Cu, Pt, Au, Rh, Ru) dendrimer encapsulated nanoparticles (DENs) has been successfully synthesized. The mechanisms of PdxM147-x as catalysts
Heng Wang et al.
Chirality, 27(8), 523-531 (2015-04-25)
A novel pyridineoxazoline (PyOx) containing helical polymer, poly{(-)-(S)-4-tert-butyl-2-[5-(4-tert-butylphenyl)-3-vinylpyridin-2-yl]-oxazoline} (PA), was designed and synthesized to approach the effect of chain conformation on the catalytic property. Its complex with Cu(OTf)(2) , i.e., Cu(II)-PA, was employed to catalyze the homogeneous Diels-Alder (D-A) reaction