Przejdź do
8.01987
4-tert-butylopirokatechol
for synthesis
Synonim(y):
4-tert-Butylpyrocatechol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
134,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
255,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
735,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-[(CH3)3C]C6H3-1,2-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.22
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
202-653-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
134,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
160 °C
potency
815 mg/kg LD50, oral (Rat), 1331 mg/kg LD50, skin (Rat)
kinematic viscosity
100 cSt(57 °C)
bp
284-286 °C/1013 hPa
mp
52-55 °C
transition temp
flash point 130 °C
density
1.05 g/cm3 at 60 °C
bulk density
650‑700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c(ccc(c1)C(C)(C)C)O
InChI
1S/C10H14O2/c1-10(2,3)7-4-5-8(11)9(12)6-7/h4-6,11-12H,1-3H3
InChI key
XESZUVZBAMCAEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Stabilizacja gleby za pomocą 4-tert-butylopirokatecholu: Bada zastosowanie 4-tert-butylopirokatecholu jako stabilizatora gleby w celu złagodzenia niekorzystnych skutków wody (JB Hemwall, DT Davidson, 2023).
  • Kwas winyloboronowy chroniony antranilamidem: racjonalne projektowanie monomerów w celu poprawy zdolności polimeryzacji/transformacji: Zawiera dyskusję na temat protonowania wiązania C-B w cząsteczkach organicznych przy użyciu 4-tert-butylopirokatecholu (H Suzuki et al., 2022).
  • Selektywne utlenianie 4-tert-butylofenolu nadtlenkiem wodoru w obecności tytanokrzemianów: Badanie katalitycznych przemian 4-tert-butylofenolu w 4-tert-butylo-pirokatechol przy użyciu różnych katalizatorów (RR Talipova et al., 2016).
  • Teoretyczne i eksperymentalne badanie przesiewowe inhibitorów polimeryzacji styrenu: Omówiono zastosowanie 4-tert-butylopirokatecholu wśród innych związków jako inhibitorów w procesach polimeryzacji (A Darvishi et al., 2019).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 52 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.202468.20238593656
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
284-286 °C/1013 hPa
bp
263 °C/1013 hPa
bp
-
bp
238 °C (lit.)
form
solid
form
crystals
form
solid
form
-
density
1.05 g/cm3 at 60 °C
density
-
density
0.6 g/cm3 at 20 °C
density
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
signalword
Danger
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
801987100004022536371726
801987000504022536371702
801987025004022536371719
801987902504022536748054