Merck
C91492
Sigma-Aldrich
Cyanogen bromide
reagent grade, 97%
Synonim(y):
Bromine cyanide
Wybierz wielkość
5 G
237,00 zł
25 G
344,00 zł
100 G
876,00 zł
500 G
2860,00 zł
237,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
237,00 zł
25 G
344,00 zł
100 G
876,00 zł
500 G
2860,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.92
Beilstein:
1697296
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
237,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
gęstość pary
3.65 (vs air)
ciśnienie pary
100 mmHg ( 22.6 °C)
Próba
97%
Formularz
crystals
bp
61-62 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrC#N
InChI
1S/CBrN/c2-1-3
Klucz InChI
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cyanogen bromide (CNBr) is a halogen halide. Its utility as a condensing agent during chemical ligation of oligodeoxyribonucleotides has been reported.[1] Its threshold photoelectron (TPE) spectrum has been recorded under high resolution.[2] The cryopolymerization of CNBr on irradiation has been investigated.[3]
Zastosowanie
Cyanogen bromide may be used:
  • To activate polysaccharides for coupling with erythrocytes.[4]
  • As an oxidizing agent in urine thaimine assay.[5]
  • In the preparation of 2-amino-5-(2′-thienyl)-1,3,4-oxadiazole.[6]
For peptide cleavage[7] and use in protein immobilization procedures.[8] Reaction with C60Ph5Cl produces a novel phenylated isoquinolino[3′,4′:1,2][60]fullerene.[9]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 65 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Applied Biochemistry and Biotechnology, 44, 135-135 (1994)
Org. Mass Spectrom., 28, 1395-1395 (1993)
Abdul-Sada, A.K. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 307-307 (1998)
Threshold photoelectron spectroscopy of cyanogen bromide.
Yencha AJ, et al.
Chemical Physics Letters, 392(1), 202-208 (2004)
N I Sokolova et al.
FEBS letters, 232(1), 153-155 (1988-05-09)
Cyanogen bromide was found to condense oligodeoxyribonucleotides on a complementary template in aqueous solution. Optimum conditions for this vigorous and effective reaction were developed. CNBr proved to be useful for incorporation of phosphoramidate or pyrophosphate internucleotide bonds in DNA duplexes.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Hi, is this sterile and suitable for cell culture? Thank you.
    1 answer
    1. This product is not sterile and has not been tested for cell culture applications. Therefore, it may not be suitable for use in cell culture without proper sterilization procedures.
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf