Przejdź do
8.20117
Kwas azelainowy
for synthesis
Synonim(y):
Azelaic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
288,00 zł
216,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
607,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.22
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
204-669-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
216,00 zł
Cena katalogowa288,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.3 hPa ( 178.3 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
potency
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat), >10 g/kg LD50, skin (Rat)
bp
237 °C/20 hPa
mp
106-109 °C
transition temp
flash point 210 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)CCCCCCCC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 106 °C
Melting range (upper value): ≤ 109 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.2011611480246379
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥90.0% (GC)
assay
~85% (GC)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
form
solid
form
crystals
form
-
form
powder
bp
237 °C/20 hPa
bp
237 °C/20 hPa
bp
286 °C/100 mmHg (lit.)
bp
286 °C/100 mmHg (lit.)
mp
106-109 °C
mp
107 °C
mp
109-111 °C (lit.)
mp
109-111 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas azelainowy
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
410.0 °F - closed cup
flash_point_c
210 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820117002504027269079260
820117010004027269079277