Merck
246379
Sigma-Aldrich
Azelaic acid
98%
Synonim(y):
Nonanedioic acid
Wybierz wielkość
25 G
431,00 zł
100 G
1180,00 zł
431,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
431,00 zł
100 G
1180,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HO2C(CH2)7CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.22
Beilstein:
1101094
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
431,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
6.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
Formularz
powder
bp
286 °C/100 mmHg (lit.)
mp
109-111 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
Klucz InChI
BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas azelainowy jest ważnym monomerem w syntezie różnych polimerów. Obecność dwóch grup kwasu karboksylowego pozwala kwasowi azelainowemu działać jako monomer w reakcjach polikondensacji, prowadząc do tworzenia poliestrów i innych materiałów polimerowych. Ponadto jest on również wykorzystywany do przygotowywania plastyfikatorów na bazie kwasu azelainowego w celu poprawy właściwości mechanicznych PVC, dzięki czemu nadają się one do różnych zastosowań, w tym folii, powłok i produktów elastycznych.[1][2][3]
Zastosowanie
Można stosować kwas azelainowy:
  • Jako biopochodny monomer w rozwoju biodegradowalnych polimerów. Polimery te są badane pod kątem szeregu zastosowań, w tym materiałów opakowaniowych, folii rolniczych i innych produktów, w przypadku których biodegradowalność jest kluczowym wymogiem.
  • Jako kluczowy składnik w syntezie biodegradowalnych plastyfikatorów kopoliestrowych do zastosowań w PVC.
  • Jako monomer w syntezie poli(glicerolu kwasu azelainowego) do zastosowań w inżynierii tkankowej. Jego wkład w biokompatybilność, właściwości mechaniczne, zachowanie degradacyjne i hydrofilowość sprawiają, że jest on niezbędnym budulcem do opracowywania zaawansowanych biomateriałów mających na celu usprawnienie procesów regeneracji tkanek. W systemach dostarczania leków kwas azelainowy może odgrywać rolę w syntezie polimerów lub innych związków stosowanych w dostarczaniu leków, potencjalnie zwiększając skuteczność leków poprzez lepszą rozpuszczalność lub stabilność.
  • W produktach do pielęgnacji skóry.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
410.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
210 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Seyed Dariush Taherzade et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(12) (2020-12-02)
Combined therapies emerge as an interesting tool to overcome limitations of traditional pharmacological treatments (efficiency, side effects). Among other materials, metal-organic frameworks (MOFs) offer versatilities for the accommodation of multiple and complementary active pharmaceutical ingredients (APIs): accessible large porosity, availability
Alvin B Coda et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 69(4), 570-577 (2013-07-23)
Excess cathelicidin and kallikrein 5 (KLK5) have been hypothesized to play a role in the pathophysiology of rosacea. We sought to evaluate the effects of azelaic acid (AzA) on these elements of the innate immune system. Gene expression and protease
Maria Zoeller et al.
Plant physiology, 160(1), 365-378 (2012-07-24)
Lipid peroxidation (LPO) is induced by a variety of abiotic and biotic stresses. Although LPO is involved in diverse signaling processes, little is known about the oxidation mechanisms and major lipid targets. A systematic lipidomics analysis of LPO in the
Nicola Castellucci et al.
Amino acids, 41(3), 609-620 (2011-04-14)
A small library of stereoisomeric pseudopeptides able to make gels in different solvents has been prepared and their attitude to make gels in the presence of several metal ions was evaluated. Four benzyl esters and four carboxylic acids, all containing
Esther J van Zuuren et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 56(1), 107-115 (2006-12-28)
Rosacea is a common chronic skin and ocular condition. It is unclear which treatments are most effective. We have conducted a Cochrane review of rosacea therapies. This article is a distillation of that work. We sought to assess the evidence
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf