Przejdź do
8.20116
Azelaic acid,
technical grade for synthesis
Synonim(y):
Azelaic acid,, Nonanedioic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
162,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
381,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4860,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOC(CH2)7COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.22
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
204-669-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥90.0% (GC)
Form:
crystals
162,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥90.0% (GC)
form
crystals
potency
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat), >10 g/kg LD50, skin (Rat)
pH
3.5 (1 g/L in H2O)
bp
237 °C/20 hPa
mp
107 °C
transition temp
flash point 215 °C
density
1.029 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)CCCCCCCC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Enhancing Oxidative Stability in Fish Cooking Wastewater: Azelaic acid was studied for its effectiveness in treating fish cooking wastewater to enhance the oxidative stability of polyunsaturated fatty acids, demonstrating its potential in reducing environmental impact and improving wastewater treatment processes (Araújo-Rodrigues et al., 2024).
  • Comprehensive Review of Azelaic Acid: A detailed review of azelaic acid, covering its synthesis, properties, and a broad spectrum of applications, particularly highlighting its role in dermatology and industrial manufacturing processes, serving as a foundational reference for both academic research and industrial applications (2006).
  • Advancements in Hydrogel Microneedles for Cancer Treatment: Investigates the use of azelaic acid in the fabrication of hydrogel microneedles for melanoma treatment, emphasizing its role in improving delivery systems for targeted therapy and enhancing treatment efficacy (Xing et al., 2024).
  • Dermatological Applications of Azelaic Acid: Explores the diverse uses of azelaic acid in dermatology, including its mechanisms of action against acne and hyperpigmentation, and its formulation in various dermatological products, highlighting its therapeutic potential and versatility in skin treatment regimens (Sauer et al., 2023).
  • Gut Microbiota-related Metabolite Studies: Discusses azelaic acid′s role in mitigating intestinal inflammation associated with oral infections, demonstrating its importance in the study of gut microbiota-related metabolites and their potential in treating infectious diseases (Yang et al., 2023).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
114802463798.20117
assay
≥90.0% (GC)
assay
~85% (GC)
assay
98%
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
237 °C/20 hPa
bp
286 °C/100 mmHg (lit.)
bp
286 °C/100 mmHg (lit.)
bp
237 °C/20 hPa
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
density
1.029 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
mp
107 °C
mp
109-111 °C (lit.)
mp
109-111 °C (lit.)
mp
106-109 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azelaic acid,
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
419.0 °F
flash_point_c
215 °C