Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 303,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 923,00 zł |
Informacje o tej pozycji
303,00 zł
Quality Segment
form
solid
potency
840 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
245 °C/1013 hPa
mp
199-202 °C
transition temp
flash point 193 °C
solubility
1070 g/L
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]c1ccccc1
InChI
1S/C6H7N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H
InChI key
MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 196 °C
Melting range (upper value): ≤ 201 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility 1070 g/L | solubility 2150 g/L | solubility - | solubility alcohol: soluble 1 gm in 100 ml (95%), alcohol: soluble 1 gm in 315 ml (Absolute), glycerol: soluble 1 gm in 18 ml, water: soluble 1 g/mL, benzene: insoluble, chloroform: insoluble, diethyl ether: insoluble, hexane: insoluble, methanol: very soluble, propylene glycol: soluble |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| form solid | form - | form - | form solid |
| mp 199-202 °C | mp 180-185 °C (lit.), 188 °C | mp - | mp 250 °C (dec.) (lit.) |
| bp 245 °C/1013 hPa | bp - | bp - | bp - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
381.2 °F - closed cup
flash_point_c
194 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8200990250 | 04022536451961 |
| 8200991000 | 04022536451978 |