Przejdź do
1.04220
Chlorek guanidyniowy
LAB
Synonim(y):
Chlorowodorek guanidinum, chlorek karbamimidoylazanium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
324,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4700,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7910,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
18 650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.53
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-002-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3591990
324,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
potency
655.3-907.1 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
180-185 °C (lit.), 188 °C
solubility
2150 g/L
density
1.3 g/cm3 (lit.)
bulk density
550‑620 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Application
Silny środek chaotropowy przydatny do denaturacji i późniejszego ponownego fałdowania białek. Ten silny denaturant może rozpuszczać nierozpuszczalne lub zdenaturowane białka, takie jak ciała inkluzyjne. Może być stosowany jako pierwszy etap ponownego składania białek lub enzymów do ich aktywnej postaci. Niezbędne mogą być również mocznik i ditiotreitol (DTT).
Analysis Note
Test (miareczkowanie kwasem nadchlorowym): ≥ 99,0%
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wartość pH (10%; woda): 4,5 - 5,5
Zakres topnienia: 182 - 186
Chlorek (kal. na bezwodnej substancji): 36.1 - 37.1 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.37037369075G3272
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
mp
180-185 °C (lit.), 188 °C
mp
180-185 °C (lit.), 188 °C
mp
-
mp
180-185 °C (lit.)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
potency
655.3-907.1 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
655.3-907.1 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
-
potency
-
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
100
Quality Level
400
density
1.3 g/cm3 (lit.)
density
1.3 g/cm3 (lit.)
density
-
density
1.3 g/cm3 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek guanidyniowy
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?