Przejdź do
8.20061
Diwodorofosforan 2-aminoetylu
for synthesis
Synonim(y):
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate, Colamine phosphoric acid, Ethanolamine dihydrogen phosphate, 2-Hydroxyethylammonium dihydrogen phosphate, O-Phosphoethanolamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NCH2CH2OPO(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.06
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
213-988-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
potency
5820 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
241-243 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[P](=O)(OCCN)(O)O
InChI
1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)
InChI key
SUHOOTKUPISOBE-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.438371.014401.01126
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
mp
241-243 °C
mp
190 °C
mp
190 °C
mp
190 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
potency
5820 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
5750 mg/kg LD50, oral (Rat), >7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
5750 mg/kg LD50, oral (Rat), >7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820061005004022536982106
820061001004022536451244
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is this substance soluble in water?
    1 answer
    1. This product has not been tested for solubility in water. However, an identical product, P0503, is soluble at 100 mg/mL in water. Since these products are identical, the same solubility information can be applied.
      Helpful?
  2. Hi, Is this substance soluble in water? Thank you.
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility in water. However an identical product, P0503, is soluble at 100 mg/mL in water. As these products are identical, the same solubility information can be applied. See the link below to review a sample Certificate of Analysis for the P0503: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/P0503-BULKBCCF3299.pdf