Przejdź do
1.01126
Diwodorofosforan amonu
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Dwufosforan amonu, jednozasadowy fosforan amonu, pierwotny fosforan amonu, ortofosforan monoamonu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)H2PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.03
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
231-764-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
0.066 hPa ( 125 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
potency
5750 mg/kg LD50, oral (Rat), >7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.8-4.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
190 °C
density
1.80 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800‑1100 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, nitrate (NO3-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[N+H4].[H+].[H+]
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synteza i charakterystyka nanocząstek hydroksyapatytu z wodorotlenku wapnia zanieczyszczonego gazami wydzielającymi się z kominów dymowych przemysłu szklarskiego..: Niniejsze badania dotyczą syntezy nanocząstek hydroksyapatytu przy użyciu diwodorofosforanu amonu, szczegółowo opisując proces i stosowane techniki chemii analitycznej. Badanie zapewnia wgląd w potencjalne środowiskowe i przemysłowe zastosowania tej metody, oferując innowacyjne podejście do syntezy materiałów (Abdelmoaty i Mousa, 2024).
  • Nanoprzecinanie LaNiO(3) indukowane trawieniem kwasem w celu przeszczepienia samoorganizującego się nanoreaktora LaNiO(3)/N,P-RGO podobnego do matrycy fotodiodowej do wydajnego fotokatalitycznego wydzielania wodoru...: W artykule omówiono zastosowanie diwodorofosforanu amonu w tworzeniu nanoreaktorów opartych na LaNiO(3) za pomocą technik trawienia kwasem. Uzyskane materiały wykazują obiecujące zastosowania w fotokatalizie i produkcji wodoru, ilustrując użyteczność związku w technologiach energii odnawialnej (Zou et al., 2024).
  • Zrównoważona i przyjazna dla środowiska mikrofalowa synteza nanohydroksyapatytu ze zdekarbonizowanych skorupek jaj..: W badaniu wykorzystano diwodorofosforan amonu w procesie zielonej chemii do syntezy nanohydroksyapatytu ze skorupek jaj, podkreślając korzyści dla środowiska i zrównoważony rozwój tego podejścia w materiałoznawstwie (Mahmoud, 2024).
  • Samozasilający się czujnik biochemiczny dla inteligentnego rolnictwa wspomagany przez wzmocniony sygnałem nanogenerator tryboelektryczny...: Te innowacyjne badania wykorzystują diwodorofosforan amonu do opracowania samozasilającego się czujnika biochemicznego do zastosowań rolniczych, podkreślając jego rolę w zwiększaniu czułości urządzenia i zrównoważonego rozwoju (Gao et al., 2024).
  • Terapeutyczne monitorowanie wankomycyny u pacjentów chirurgicznych za pomocą zwalidowanej metody HPLC ..: W tym badaniu klinicznym diwodorofosforan amonu jest stosowany jako część metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) do monitorowania wankomycyny u pacjentów chirurgicznych, wykazując jej kluczową rolę w poprawie dokładności analitycznej i opieki nad pacjentem (Akram i in., 2024).
Analysis Note
Test (kwasymetryczny): ≥ 99,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Wartość pH (5 %; woda, 25 °C): 3,8 - 4,4
Wartość pH (2,3%; woda): około 4,2
Chlorek (Cl): ≤ 0,0005 %
Azotan (NO₃): ≤ 0,001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (wapń): ≤ 0,001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
K (potas): ≤ 0,005 %
Mg (magnez): ≤ 0,0005 %
Na (sód): ≤ 0,005 %
odpowiada ACS,Reag. Ph Eur.
Other Notes
Zastępuje: AX1350; AX1350-1; AX1350-20
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
NIST194A5.438371.01124
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
-
assay
-
assay
≥99.0% (acidimetric)
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
certified reference material
grade
-
grade
-
pH
3.8-4.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
3.8-4.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
3.8-4.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diwodorofosforan amonu
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7722-76-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101126500004022536530475
101126905004022536016399
101126050004022536016375
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?