Przejdź do
1.01440
Diwodorofosforan amonu
99.99 Suprapur®
Synonim(y):
Dwufosforan amonu, jednozasadowy fosforan amonu, pierwotny fosforan amonu, ortofosforan monoamonu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
774,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)H2PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.03
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
231-764-5
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
99.99%
Form:
solid
Solubility:
368 g/L
774,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.066 hPa ( 125 °C)
Quality Level
description
for inorganic trace analysis
assay
99.99%
form
solid
potency
5750 mg/kg LD50, oral (Rat), >7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
storage condition
(Tightly closed. Dry.)
technique(s)
HPLC: suitable using : suitable
color
colorless
pH
3.8-4.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
190 °C
solubility
368 g/L
density
1.80 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800‑1100 kg/m3
anion traces
nitrate (NO3-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤50 ppm
cation traces
Ba: ≤2.0 ppm, Ca: ≤0.10 ppm, Cd: ≤0.010 ppm, Ce: ≤0.01 ppm, Co: ≤0.010 ppm, Cr: ≤0.010 ppm, Cs: ≤50 ppm, Cu: ≤0.010 ppm, Fe: ≤0.10 ppm, Hg: ≤0.05 ppm, K: ≤10 ppm, La: ≤0.010 ppm, Li: ≤1.0 ppm, Mg: ≤0.10 ppm, Mn: ≤-0.010 ppm, Na: ≤10 ppm, Ni: ≤0.010 ppm, Pb: ≤0.010 ppm, Rb: ≤10 ppm, Sm: ≤0.010 ppm, Sr: ≤0.10 ppm, Tl: ≤0.01 ppm, Y: ≤0.010 ppm, Yb: ≤0.010 ppm, Zn: ≤0.010 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[NH4+].OP(=O)(O)[O-]
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Opracowanie i charakterystyka biologicznego kleju bez formaldehydu na bazie sacharozy do produkcji sklejki...: W niniejszym badaniu przedstawiono bio-klej na bazie sacharozy i diwodorofosforanu amonu, oferujący bezformaldehydowe rozwiązanie do produkcji sklejki, zwiększające zrównoważenie środowiskowe (Liu et al., 2024).
  • Znacząco regulowane zachowanie środka spieniającego dla żywicy z pianki polietylenowej z unikalnym zaprojektowanym systemem środka spieniającego..: W artykule zbadano nowy system środka porotwórczego zawierający diwodorofosforan amonu, który umożliwia znaczną regulację zachowania spieniania żywicy z pianki polietylenowej, podkreślając zastosowania w materiałoznawstwie (Chen & Huang, 2024).
  • Łatwe przygotowanie wysokowydajnego kleju do sklejki z żelatynizowanej skrobi kukurydzianej usieciowanej diwodorofosforanem amonu...: W artykule szczegółowo opisano przygotowanie wysokowydajnego kleju do sklejki przy użyciu żelatynizowanej skrobi kukurydzianej usieciowanej diwodorofosforanem amonu, stanowiącego przyjazną dla środowiska alternatywę dla tradycyjnych klejów (Jia et al., 2024).
Analysis Note
Czystość (metaliczna): ≥ 99,99 %
Oznaczenie (kwasymetryczne): ≥ 99 %
Azotan (NO₃): ≤ 5 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 50 ppm
As (Arsen): ≤ 0.2 ppm
Ba (Bar): ≤ 2,0 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0.10 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0,010 ppm
Ce (Cer): ≤ 0,01 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0,010 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0.010 ppm
Cs (Cez): ≤ 50 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0,010 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0,10 ppm
Hg (Rtęć): ≤ 0.05 ppm
K (Potas): ≤ 10 ppm
La (Lantan): ≤ 0.010 ppm
Li (Lit): ≤ 1.0 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0.10 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0.010 ppm
Na (Sód): ≤ 10 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0.010 ppm
Rb (Rubid): ≤ 10 ppm
Sm (Samar): ≤ 0.010 ppm
Sr (Stront): ≤ 0.10 ppm
Tl (Tal): ≤ 0.01 ppm
Y (itr): ≤ 0,010 ppm
Yb (iterb): ≤ 0,010 ppm
Zn (cynk): ≤ 0,010 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.011265.438371.01124
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
solubility
368 g/L
solubility
-
solubility
368 g/L
solubility
368 g/L
assay
99.99%
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
-
assay
≥99.0% (acidimetric)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
pH
3.8-4.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
3.8-4.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
3.8-4.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
3.8-4.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
anion traces
nitrate (NO3-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤50 ppm
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, nitrate (NO3-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diwodorofosforan amonu
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7722-76-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101440005004022536021218