Przejdź do
84850
Sebacoyl chloride
purum, ≥95.0% (GC)
Synonim(y):
Sebacyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
298,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
894,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2690,00 zł
2017,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCO(CH2)8COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.14
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-843-4
Beilstein/REAXYS Number:
1365665
MDL number:
298,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Level
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.468
bp
168 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−5-−3 °C (lit.)
density
1.119 g/mL at 20 °C, 1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(=O)CCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C10H16Cl2O2/c11-9(13)7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)14/h1-8H2
InChI key
WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Sebacoyl chloride is a light yellow, pungent odored di-acryl chloride. It is soluble in hydrocarbons and ethers.It hydrolyzes in water, releasing hydrogen chloride.
Application
Sebacoyl chloride may be used along with hexamethylenediamine, during Schotten -Baumann reactions, to produce a polyamide (eg.Nylon 6,10).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2363651317848.18899
assay
≥95.0% (GC)
assay
99%
assay
92%
assay
-
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
density
1.119 g/mL at 20 °C, 1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
−5-−3 °C (lit.)
mp
−5-−3 °C (lit.)
mp
−5-−3 °C (lit.)
mp
-5 °C
bp
168 °C/12 mmHg (lit.)
bp
168 °C/12 mmHg (lit.)
bp
168 °C/12 mmHg (lit.)
bp
161 °C/19 hPa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhe Gong et al.
ACS biomaterials science & engineering, 6(11), 6331-6343 (2021-01-16)
Despite decades of research, spinal cord injury (SCI) still causes irreparable damage to the human body. Key challenges that hinder the regeneration and extension of neurons following SCI must be overcome, including the overexpressed glial scar formation and strong inflammatory
D Poncelet et al.
Journal of microencapsulation, 11(1), 31-40 (1994-01-01)
A microencapsulation technique is proposed involving the formation of a polyethyleneimine (PEI) membrane crosslinked by an acid dichloride. The membranes were formed at pH 8 in a non-polar solvent, conditions which are better suited for the encapsulation of biocatalysts or
Marianna Sikorska et al.
BioFactors (Oxford, England), 18(1-4), 173-183 (2003-12-30)
We have derivatised alpha-tocopherol (vitamin E) to a water-soluble polyoxyethanyl-alpha - tocopheryl sebacate (PTS) and discovered that it formed a non-covalent complex with CoQ10 at a molar ratio of 2:1 (PTS-CoQ10). This complex was water-soluble and remained stable for extended
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
84850-25ML04061833008263
84850-500ML04061837831867
84850-100ML04061833008256