Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 236,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 681,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
236,00 zł
Quality Segment
grade
synthesis grade
vapor pressure
2-4 hPa ( 140 °C)
assay
≥99% (acidimetric)
form
solid
potency
790 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
309 °C/1013 hPa
mp
131-135 °C
solubility
400 g/L
density
1.45 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c(cccc1O)O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
InChI key
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Application
- Antioxidant and therapeutic potential: Pyrogallol demonstrates significant anti-inflammatory, sedative, antidiabetic, and antioxidant capabilities across both in vitro and in vivo models, as evidenced by a comprehensive phenolic profiling of Atractylis aristata Batt (Abid et al., 2024).
- Photo-switchable collector applications: The utility of pyrogallol-derived compounds as photo-switchable collectors in the flotation process for lithium aluminate recycling has been explored, highlighting its role in enhancing raw material recovery (Zgheib et al., 2024).
- Biomedical applications in hydrogels: Pyrogallol is integrated into the design of a hydrogel, focusing on biomedical applications such as wound healing and drug delivery, offering insights into the versatile uses of pyrogallol in medical materials (Weian et al., 2024).
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 132 °C
Melting range (upper value): ≤ 135 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| assay ≥99% (acidimetric) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥99% | assay ≥98.0% (HPLC) |
| grade synthesis grade | grade primary reference standard | grade ACS reagent | grade analytical standard |
| solubility 400 g/L | solubility - | solubility water: soluble | solubility - |
| form solid | form - | form solid | form - |
| pH 4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrogallol
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8223020250 | 04022536488394 |
| 8223020050 | 04022536488387 |
| 8223021000 | 04022536488400 |