Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 151,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 579,00 zł |
Informacje o tej pozycji
151,00 zł
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
potency
8471 mg/kg LD50, oral (Rat), 8200 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
132-135 °C (lit.)
solubility
1000 g/L
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
720‑760 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 132 °C
Melting range (upper value): ≤ 135 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility 1000 g/L | solubility 1000 g/L | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| density 1.335 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.335 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.335 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.335 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp 132-135 °C (lit.) | mp 132-135 °C (lit.) | mp 132-135 °C (lit.) | mp 132-135 °C (lit.) |
| vapor pressure <0.1 hPa ( 20 °C) | vapor pressure <0.1 hPa ( 20 °C) | vapor pressure <0.1 hPa ( 20 °C) | vapor pressure - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c