Przejdź do
8.18533
Eter monometylowy glikolu dipropylenowego
(mixture of isomeres) for synthesis
Synonim(y):
DPM, metoksypropoksypropanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
407,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3O)C3H6OC3H6(OH)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.20
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
252-104-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
407,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.75 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
205 °C (DIN 51794)
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), 9500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1-14 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
184 °C/1013 hPa
mp
<-50 °C
transition temp
flash point 79 °C
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(CO)C)CC(OC)C
InChI
1S/C7H16O3/c1-6(4-8)10-5-7(2)9-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChI key
CUDYYMUUJHLCGZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay isomers (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.954 - 0.956
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.438258.031278.03265
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
<-50 °C
mp
-80 °C
mp
-78 °C
mp
-32 °C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
184 °C/1013 hPa
bp
175 °C/1013 hPa
bp
202 °C/1013 hPa
bp
231-235 °C/1013 hPa
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
density
0.904 g/cm3
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
167.0 °F - closed cup
flash_point_c
75 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818533100004022536438573
818533250004022536646527
818533902004027269066024
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?