8.03265
Dipropylene glycol
(mixture of isomers) for synthesis
Synonim(y):
Dipropylene glycol
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.01 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
310 °C (DIN 51794)
siła działania
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
2.9-12.6 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
tw
231-235 °C/1013 hPa
mp
-32 °C
temp. przejścia
flash point 121 °C
gęstość
1.02 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C6H14O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
QYSXYAURTRCDJU-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.020 - 1.022
Identity (IR): passes test
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
266.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
130 °C - closed cup