Kluczowe dokumenty
8.14658
Sigma-Aldrich
Bromek miedzi(II)
for synthesis
Synonim(y):
Dibromek miedzi
Wybierz wielkość
50 G
142,00 zł
250 G
516,00 zł
142,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
142,00 zł
250 G
516,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Br2Cu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
232-167-2
NACRES:
NA.22
142,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
crystals
siła działania
536 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
900 °C/1013 hPa
mp
498 °C
rozpuszczalność
1200 g/L
gęstość
4.71 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
2000 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Cu](Br)Br
InChI
1S/2BrH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
QTMDXZNDVAMKGV-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3