Przejdź do
8.14575
Citronellal
for synthesis
Synonim(y):
Citronellal, 3.7-Dimethyl-6-octenal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
149,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
511,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
203-376-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥93.5% (GC)
Form:
liquid
149,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
14 hPa ( 88 °C)
Quality Level
assay
≥93.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
202 °C
potency
2420 mg/kg LD50, oral (Rat), >2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-4.5 % (v/v)
pH
7 ( in H2O)
bp
208 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 77 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=CC[C@@H](CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3/t10-/m1/s1
InChI key
NEHNMFOYXAPHSD-SNVBAGLBSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 93.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.851 - 0.854
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.18378W230715373753
assay
≥93.5% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥85%
assay
96%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
density
0.855 g/cm3 at 20 °C
density
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
208 °C/1013 hPa
bp
109-111 °C/13 hPa
bp
207 °C (lit.)
bp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
165.2 °F - closed cup
flash_point_c
74 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814575010004022536417820
814575050004022536417837