303461
(R)-(+)-β-Citronellol
95%
Synonim(y):
(+)-β-Citronellol, (R)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
~0.02 mmHg ( 25 °C)
Próba
95%
Postać
liquid
aktywność optyczna
[α]19/D +5.3°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
tw
112-113 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@@H](CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m1/s1
Klucz InChI
QMVPMAAFGQKVCJ-SNVBAGLBSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- (R)-(+)-β-citronellyl acetate by treating with vinyl acetate via trans esterification reaction using immobilized Rhizomucor miehei lipase as biocatalyst.
- (R)-(+)-citronellal and (R)-(+)-citronellic acid by the oxidation reaction.
- Citronellol aziridine by treating with 2,2,2-trichloroethoxysulfonamide by intermolecular olefin aziridination.
It can also be used as a starting material for the synthesis of (+)-integerrinecic acid lactone.
- Oxidation to form (R)-(+)-citronellal, an antifungal agent and (R)-(+)-citronellic acid.
- Intermolecular olefin aziridination with 2,2,2-trichloroethoxysulfonamide to form citronellol aziridine for ring-opening reactions.
- Series of reactions to form α2δ-ligands for treating generalized anxiety disorder and insomnia.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter