Przejdź do
8.18369
Chlorowodorek półkarbazydu
for synthesis
Synonim(y):
Semicarbazide hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
188,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH5N3O · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
75.07 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
209-247-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
188,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
solid
potency
123 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
175-177 °C (decomposition)
bulk density
740 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].N(N)C(=O)N.[H+]
InChI
1S/CH5N3O.ClH/c2-1(5)4-3;/h3H2,(H3,2,4,5);1H
InChI key
XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S2201336561.24802
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
175-177 °C (decomposition)
mp
175-177 °C (dec.) (lit.)
mp
175-177 °C (dec.) (lit.)
mp
150-156 °C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
form
solid
form
-
form
-
form
solid
pH
1.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
bulk density
740 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
400 kg/m3
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Bone
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818369010004022536434186
818369050004027269132927