Przejdź do
33656
Semicarbazide hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
N-Aminourea hydrochloride, Hydrazine carboxamide hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
387,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CONHNH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.53
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-247-0
Beilstein/REAXYS Number:
3593642
MDL number:
387,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
175-177 °C (dec.) (lit.)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.NNC(N)=O
InChI
1S/CH5N3O.ClH/c2-1(5)4-3;/h3H2,(H3,2,4,5);1H
InChI key
XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
Application
Semicarbazide hydrochloride may be used in the synthesis of 4-nitrobenzaldehyde semicarbazone via reaction with 4-nitrobenzaldehyde.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Semicarbazide hydrochloride may be used as a stabilizing agent for the determination of norepinephrine in plasma samples using stable-isotope dilution gas chromatography-tandem mass spectrometry with negative ion chemical ionization.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S2201D0638PHR3184
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
format
neat
format
-
format
neat
format
-
mp
175-177 °C (dec.) (lit.)
mp
175-177 °C (dec.) (lit.)
mp
99-101 °C (lit.)
mp
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Semicarbazide hydrochloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Bone
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)