Przejdź do
8.18284
2′,5′-dihydroksyacetofenon
for synthesis
Synonim(y):
2′,5′-Dihydroxyacetophenone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
336,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2,5-(OH)2-C6H3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
207-716-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
336,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
199-202 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c(cc(cc1)O)C(=O)C
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)7-4-6(10)2-3-8(7)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI key
WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 200 °C
Melting range (upper value): ≤ 203 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D134406319856927082
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
97%
assay
99% (CP)
assay
≥95%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
199-202 °C
mp
124-127 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
mp
-
form
powder
form
solid
form
-
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′,5′-dihydroksyacetofenon
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818284001004022536432267