Merck
927082
Sigma-Aldrich
Ni(COD)(Cy-BQ)
greener alternative
≥95%
Synonim(y):
(1,5-cyklooktadien)([1,1′:4′,1″-tercykloheksan]-3′,6′-dien-2′,5′-dion)nikiel(0)
Wybierz wielkość
100 MG
850,00 zł
500 MG
2670,00 zł
850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
850,00 zł
500 MG
2670,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H36NiO2
Masa cząsteczkowa:
439.26
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności katalitycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Ni(COD)(Cy-BQ) to stabilny, 18-elektronowy kompleks niklowo-olefinowy, który może być wykorzystywany w różnych reakcjach.
Referencje
Strukturalnie zróżnicowane, stabilne katalizatory wstępne niklu(0): Praktyczny zestaw narzędzi dla protokołów ligacji in situ
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)