Przejdź do
319856
Acetophenone-(phenyl-d5)
99 atom % D
Synonim(y):
Acetophenone-2′,3′,4′,5′,6′-d5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6D5COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.18
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+5
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.5335 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
density
1.073 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(C)=O
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
KWOLFJPFCHCOCG-VIQYUKPQSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
799718A2846
description
99 atom % D
description
-
description
≥98% (HPLC), solid
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
-
isotopic purity
-
mass shift
M+5
mass shift
-
mass shift
-
assay
99% (CP)
assay
≥95%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
19-20 °C (lit.)
mp
218-223 °C
mp
-
bp
202 °C (lit.)
bp
-
bp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
168.8 °F - closed cup
flash_point_c
76.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)