Przejdź do
8.18256
Chlorek kwasu cykloheksanokarboksylowego
for synthesis
Synonim(y):
Cyclohexanecarboxylic acid chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
287,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11ClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.61
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
220-322-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
liquid
potency
965 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
180-181 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 66 °C
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C7H11ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
InChI key
RVOJTCZRIKWHDX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.081 - 1.087
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.070668.24476299693
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
crystals
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
bp
180-181 °C/1013 hPa
bp
63-64 °C/1013 hPa
bp
-
bp
166 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
density
1.48 g/cm3 at 20 °C
density
1.52 g/cm3 at 27.2 °C
density
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
potency
965 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
150.8 °F
flash_point_c
66 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818256010004022536431550
818256050004022536565545